Merck
Platinkatalysatoren
Symbol für Platin im Periodensystem der Elemente
Wir bieten effiziente Platinkatalysatoren an, wie z. B. Platindioxid, auch Adams-Katalysator genannt, die für die Hydrierung verschiedener funktioneller Gruppen und die Dehydrierung in der organischen Synthese verwendet werden. Bei der Reaktion bildet sich Platinschwarz, der aktive Pt-Katalysator. Die Anwendung der Platinkatalyse auf Alkine führt zu einer syn-Addition unter Bildung eines cis-Alkens. Zwei der wichtigsten Umwandlungen mit Platinkatalysatoren sind die Hydrierung von Nitroverbindungen zu Aminen und von Ketonen zu Alkoholen. Insbesondere kann die Reduktion von Alkenen mit dem Pt-Adams-Katalysator in Gegenwart von Nitrogruppen ohne Reduktion der Nitrogruppe durchgeführt werden. Platinkatalysatoren werden gegenüber Palladiumkatalysatoren bevorzugt, um die Hydrogenolyse bei der Reduktion von Nitroverbindungen zu Aminen zu minimieren. Dieser Pt-Katalysator wird auch für die Hydrogenolyse von Phenylphosphatestern verwendet, eine Reaktion, die bei Palladiumkatalysatoren nicht stattfindet.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 82
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 82
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 82 Suchergebnissen angezeigt.