Merck
47935
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Fmoc-amino)-buttersäure, Fmoc-L-β-homoalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.36
Beilstein:
7719789
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(10-18(21)22)20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChIKey
LYMLSPRRJWJJQD-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)