Merck
47724
Sigma-Aldrich
N-Formylglycin-methylester
≥97.0%
About This Item
Lineare Formel:
HCONHCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.10
Beilstein:
1098883
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
90 °C/0.2 mmHg (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)CNC=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable