Merck
476463
Sigma-Aldrich
Nitroisopropan
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
SMILES String
CC(C)ON=O
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)