Merck
47479
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OPfp
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-L-tryptophan-pentafluorphenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H21F5N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
592.51
Beilstein:
4228691
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c(F)c1F
InChI
1S/C32H21F5N2O4/c33-25-26(34)28(36)30(29(37)27(25)35)43-31(40)24(13-16-14-38-23-12-6-5-7-17(16)23)39-32(41)42-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,38H,13,15H2,(H,39,41)/t24-/m0/s1
InChIKey
KLPGTAYCHANVFY-DEOSSOPVSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)