Wichtige Dokumente
47457
Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3,5-diiod-L-tyrosin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19I2NO5/c25-19-9-13(10-20(26)22(19)28)11-21(23(29)30)27-24(31)32-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-10,18,21,28H,11-12H2,(H,27,31)(H,29,30)/t21-/m0/s1
InChIKey
IKNWCIROCRMKAY-NRFANRHFSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)