Merck
47318
Sigma-Aldrich
p-Fluor-D-phenylalanin
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
4-Fluor-D-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.18
Beilstein:
2416149
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +23±2°, c = 1% in H2O
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1 (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~245 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChIKey
XWHHYOYVRVGJJY-MRVPVSSYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)