Merck
472972
Sigma-Aldrich
Methyl-(R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OC6H4OH)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D +43°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
InChIKey
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)