Merck
471917
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3,4-Dichlorbenzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
InChIKey
JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Lithiation/borylation-protodeboronation of homoallyl carbamates
  • Suzuki coupling reactions
Precursor / reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors
  • Pyrrole derivatives as PDE4B inhibitors
  • Nitrovinyl biphenyls as anticancer agents
  • Dual immunosuppressive and anti-inflammatory agents
  • Pyrazolopyrimidines as Cryptosporidium and Toxoplasma CDPK1 inhibitors
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)