Wichtige Dokumente
471747
tert-Butyl-N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamat
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)CO
InChI
1S/C8H17NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-6(11)5-10/h6,10-11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)
InChIKey
OWAMQHJPVUGZSB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?