Merck
470104
Sigma-Aldrich
4-(Difluormethoxy)-benzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
F2CHOC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
169-171 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
InChIKey
BSNNYLYELGBSBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid is a p-difluoromethoxy substituted benzoic acid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthetic Applications of Difluorocarbene I. The Preparation of Some Aryl Difluoromethyl Ethers, Thioethers and Sulphones.
De Cat A, et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 74(5-6), 270-280 (1965)