Wichtige Dokumente
470082
4-(Trifluormethylthio)phenol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
77-78 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-60 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
thioether
SMILES String
Oc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
InChIKey
YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?