384070
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
Dichte
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF7O/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H
InChIKey
HZQGKHUTYHEFBT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter