Merck
469610
Sigma-Aldrich
Poly[4,5-difluor-2,2-bis(trifluormethyl)-1,3-dioxol-co-tetrafluorethylen]
dioxole 65 mol %
Synonym(e):
PTFE AF, PTFE AF 1600
Größe auswählen
1 G
504,00 €
504,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
504,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
504,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
contact angle 104 ° with water
critical surface energy 15.7 dyn/cm
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
dioxole, 65 mol %
Dielektrizitätskonstante
1.934, 1 MHz (ASTM D 150)
Härte
103 (Rockwell, ASTM D 785, 23 °C)
Durchlässigkeit
>95% (ASTM D 1003)
Brechungsindex
n20/D 1.31
Dichte
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
InChIKey
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
430935469629182478
form
solid
form
powder (free-flowing)
form
-
form
powder
density
1.78 g/mL at 25 °C
density
2.15 g/mL at 25 °C
density
1.67 g/mL at 25 °C
density
2 g/mL at 25 °C
description
contact angle 104 ° with water
description
-
description
contact angle 105 ° with water, critical surface energy 15.6 dyn/cm
description
-
composition
dioxole, 65 mol %
composition
-
composition
dioxole, 87 mol %
composition
-
dielectric constant
1.934, 1 MHz (ASTM D 150)
dielectric constant
-
dielectric constant
1.904, 1 MHz (ASTM D 150)
dielectric constant
-
Allgemeine Beschreibung
Ein abstimmbares, polymeres, photonisches Material.
Poly[4,5-difluor-2,2-bis(trifluormethyl)-1,3-dioxol-co-tetrafluorethylen] (AF1600) ist ein Flourpolymer, das durch die Copolymerisation von 2,2-Bis(trifluormethyl)-4,5-difluor-1,3-dioxol und 1,1,2,2,-Tetrafluorethylen gebildet wird. Es ist ein optisch transparentes, photostabiles Polymer mit einer hohen Glasübergangstemperatur (Tg), das als Beschichtung in elektrochemischen und elektronischen Geräten verwendet werden kann.[1][2]
Anwendung
AF1600 kann auf Siliziumscheiben eine hydrophobe Schicht mit einem Kontaktwinkel von 115–120° für die potenzielle Verwendung in Agrochemie- und Druckanwendungen bilden.[3] Darüber hinaus kann es eine selbstorganisierende Monolage (Self-assembled Monolayer, SAM) auf Aluminiumplatten bilden, die zur Herstellung von wasserbetriebenen triboelektrischen Nanogeneratoren (WTENGs) eingesetzt werden können.[4]
Optisch transparent aufgrund der zyklischen Ethergruppen in der Struktur, welche die Kristallisierung verhindern. Es besitzt auch nichthaftende Eigenschaften und einen geringen Brechungsindex, wodurch es für optische Anwendungen interessanter ist als PTFE.
Optoelektronische Geräte für optische Klarheit, Beschichtungen mit einem geringen Brechungsindex für optische Geräte, Schutzbeschichtung für chemische Beständigkeit, Trennbeschichtung und Sichtfenster für aggressiv chemische Umgebungen.
Wird als Fluorpolymer in der 157-nm-Lithografie eingesetzt.
Physikalische Form
Amorphes Copolymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of Superhydrophobic Teflon AF 1600 Sub-Micron Fibers and Yarns Using the Forcespinning? Technique.
Rane Y, et al.
Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 8(4) (2013)
Theoretical study of micro/nano roughness effect on water-solid triboelectrification with experimental approach
Lee J and Hwang W
Nano Energy, 52(1), 315-322 (2018)
Wetting of hydrophobic substrates by pure surfactants at continuously increasing humidity
Ivanova NA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 519(1), 71-77 (2017)
Properties of thin Teflon AF 2400 coatings deposited onto carbon fabric from solutions in supercritical carbon dioxide.
Kolomytkin DO, et al.
Polymer Science, Series A, 59(1), 42-52 (2017)