Merck
468800
Sigma-Aldrich
4-Fluor-D-phenylalanin -hydrochlorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
4-Fluor-D-phenylalanin -hydrochlorid, 99%
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
InChIKey
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)