Merck
467812
Sigma-Aldrich
Kaliumcarbonat
ReagentPlus®, 99.99%
About This Item
Lineare Formel:
K2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
Beilstein:
4267587
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.99%
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH ppt.
≤0.01% insolubles
<200 ppm total metallic impurities
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca and Mg precipitate: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)