Merck
467138
Sigma-Aldrich
Chlordimethylphenethylsilan
≥98%
Synonym(e):
Chlor-dimethyl-(2-phenylethyl)-silan, Dimethyl(phenethyl)chlorsilan, Dimethyl-(2-phenylethyl)-chlorsilan
Größe auswählen
5 ML
121,00 €
121,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
121,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.76
Beilstein:
2935510
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
121,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98%
bp
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)