Merck
466824
Sigma-Aldrich
Butyl-dimethyl-(dimethylamino)-silan
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
75 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
InChIKey
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)