Merck
465658
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonin-methyl-ester
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)