Wichtige Dokumente
465097
Pentafluorphenylboronsäure
≥95%
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
SMILES String
OB(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h13-14H
InChIKey
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
- Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
- Preparation of biaryls via palladium-catalyzed homocoupling reaction
- Prepartion of quaternary a,a-heterodiaryl carboxylic esters via rhodium-catalyzed cross-coupling
- C-C cross-coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?