Merck
792071
Sigma-Aldrich
Spiro-MeOTAD
greener alternative
99% (HPLC)
Synonym(e):
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-octakis(4-Methoxyphenyl)-9,9′-Spirobi[9H-Fluoren]-2,2′,7,7′-Tetramin, Spiro-OMeTAD
Größe auswählen
1 G
456,00 €
5 G
1.790,00 €
456,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
456,00 €
5 G
1.790,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C81H68N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1225.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
456,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (HPLC)
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
243-248 °C
λmax
306 nm in dichloromethane
385 nm in dichloromethane
Fluoreszenz
λem 429 nm in dichloromethane
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
COC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)OC)C(C=C3)=CC4=C3C(C=CC(N(C5=CC=C(C=C5)OC)C6=CC=C(C=C6)OC)=C7)=C7C84C9=C(C=CC(N(C%10=CC=C(C=C%10)OC)C%11=CC=C(C=C%11)OC)=C9)C%12=C8C=C(N(C%13=CC=C(C=C%13)OC)C%14=CC=C(C=C%14)OC)C=C%12
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
InChIKey
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt dient als Hilfsprodukt und wird als Lochtransport-Material für hochleistungsfähige Solarzellen verwendet; daher wurde seine Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Hochmobile Substanz, die für weiße OLEDs verwendet wird, um Lochinjektion und -transport zu verbessern. Es ist die bisher beste Festphasen-Lochtransportsubstanz und wird verwendet, um den flüssigen Elektrolyten von DSSC-Solarzellen zu ersetzen, da es aufgrund seiner kleinen Moleküle ausgezeichnete Porenfülleigenschaften in nanoporösen TiO2-Filmen mit einer Porengröße von etwa 30–50 nm aufweist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lining He et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(3), 1704-1708 (2012-03-07)
High-efficiency hybrid solar cells are fabricated using a simple approach of spin coating a transparent hole transporting organic small molecule, 2,2',7,7'-Tetrakis-(N,N-di-4-methoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene (Spiro-OMeTAD) on silicon nanowires (SiNWs) arrays prepared by electroless chemical etching. The characteristics of the hybrid cells are investigated
Chemical compatibility between a hole conductor and organic dye enhances the photovoltaic performance of solid-state dye-sensitized solar cells
Young Soo Kwon,
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8641-8648 (2012)
Jun Jiang et al.
ChemSusChem, 13(2), 412-418 (2019-11-05)
Perovskite solar cells are sensitive to subtle changes in atmospheric conditions, resulting in problems such as the collapse of the perovskite structure and sharp drops in efficiency. Internal defects are also a big obstacle for high-quality polycrystalline perovskites. At present
Jingqi Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 1362-1362 (2019-02-06)
Previously, textile dye sensitised solar cells (DSSCs) woven using photovoltaic (PV) yarns have been demonstrated but there are challenges in their implementation arising from the mechanical forces in the weaving process, evaporation of the liquid electrolyte and partially shaded cells
Artikel
Solar panel demand surges for sustainable energy, with power output rising from 5.0 to 90 GWh/d from 2010 to 2016.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?