464864
6,6′-Dibrom-2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
204-206 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1-c3c(O)ccc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
InChIKey
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)