Merck
463930
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
Dichte
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(c(C=O)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-4H
InChIKey
PICGJIQKPLBIES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of trifluoromethoxy, chlorodifluoromethoxy, and trifluoromethyl on the antimalarial activity of 5-benzyl- and 5-phenyl-2,4-diaminopyrimidines.
E L Stogryn
Journal of medicinal chemistry, 16(12), 1399-1401 (1973-12-01)