Merck
739383
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Größe auswählen
1 G
50,80 €
50,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
50,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
50,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497
Dichte
1.423 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
InChIKey
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
196.0 °F
Flammpunkt (°C)
91.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)