Merck
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolacton -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
220-224 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
InChIKey
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)