Merck
461687
Sigma-Aldrich
N,N-Bis[(S)-(−)-1-phenylethyl]phthalamsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
2-[[C6H5CH(CH3)]2NCO]C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −153°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
100-110 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO3/c1-17(19-11-5-3-6-12-19)25(18(2)20-13-7-4-8-14-20)23(26)21-15-9-10-16-22(21)24(27)28/h3-18H,1-2H3,(H,27,28)/t17-,18-/m0/s1
InChIKey
NCYIVOVUPRJYNJ-ROUUACIJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)