Wichtige Dokumente
46052
Essigsäure-2,2,2-trichlorethylester
≥98.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.457
Dichte
1.401 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-3(8)9-2-4(5,6)7/h2H2,1H3
InChIKey
XHAXVDWUMCHTCY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)