Merck
460052
Sigma-Aldrich
5-Norbornen-2-exo,3-exo-dimethanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12C[C@]([H])(C=C1)[C@H](CO)[C@@H]2CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8+,9-
InChIKey
IGHHPVIMEQGKNE-OJOKCITNSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)