Merck
459321
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OH
97%
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-S-trityl-L-cystein, Nα-Fmoc-S-trityl-L-cystein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H31NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.71
Beilstein:
4221286
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +24°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
InChIKey
KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)