Merck
457612
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazol
98%
Größe auswählen
1 G
25,10 €
25,10 €
Listenpreis50,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
25,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
25,10 €
Listenpreis50,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-67 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
InChIKey
XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhanced catalytic performance by copper nanoparticle-graphene based composite.
Mondal P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(16), 5615-5623 (2013)