Merck
457418
Sigma-Aldrich
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1ncc(Br)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChIKey
QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
1016. Reactions of pyrimidin-5-yl-lithium compounds.
Caton MPL, et al.
Journal of the Chemical Society, 5467-5473 (1965)
The Hilbert-Johnson Reaction of 2, 4-Dialkoxypyrimidines with Halogenoses.
Pliml J and Prystas M.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 8, 115-142 (1967)
Palladium-catalysed carbomethoxyvinylation and thienylation of 5-iodo (bromo)-2, 4-dimethoxypyrimidine in water.
Basnak I, et al.
Tetrahedron Letters, 38(27), 4869-4872 (1997)