Merck
456896
Sigma-Aldrich
(2-Aminobenzyl)-triphenylphosphoniumbromid
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CH2P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].Nc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H23NP.BrH/c26-25-19-11-10-12-21(25)20-27(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;/h1-19H,20,26H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FBTZMAUPYYNVPM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Intramolecular Wittig reaction
  • Preparation of 2,3-disubstituted indoles
  • Preparation of pyrrolocarbazoles as poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitors
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)