Merck
455881
Sigma-Aldrich
Chlor-dimethyl-(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)-silan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19ClSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
50 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C11H19ClSi/c1-7-8(2)10(4)11(9(7)3)13(5,6)12/h11H,1-6H3
InChIKey
QTMBNCMQGRJAAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)