Wichtige Dokumente
455520
2-Ethoxyphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
2-Ethoxybenzolborsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-102 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChIKey
DGFCTCGCMKEILT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
- Ipso-amidation with nitriles
- Studies of the effect of biaryl phosphine ligand structure on C-N and C-C bond formation
- Oxidative coupling via C-H arylation
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)