Merck
452491
Sigma-Aldrich
Allyl-d5 Alkohol
98 atom % D
Synonym(e):
2-Propen-d5-1-ol
About This Item
Lineare Formel:
D2C=CDCD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−129 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i1D2,2D,3D2
InChIKey
XXROGKLTLUQVRX-RHPBTXKOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)