Merck
450588
Sigma-Aldrich
Diisobutyladipat
99%
Synonym(e):
Hexanedisäure-1,6-bis-(2-methylpropyl)-ester, NSC 6343
Größe auswählen
250 ML
36,89 €
36,89 €
Listenpreis52,70 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
36,89 €
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
36,89 €
Listenpreis52,70 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChIKey
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diisobutyl adipate is a bis(2-methylpropyl) ester of adipic acid that is used as a plasticizer and a fatty acid in synthetic oils.[1][2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)