Merck
449490
Sigma-Aldrich
Methyl-3-methoxysalicylat
98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
InChIKey
BWRCJLJJIXYLNV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthetic studies of the phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002 and related analogues.
Belinda A and Thompson P.
Australian Journal of Chemistry, 56(11), 1099-1106 (2003)