Merck
448907
Sigma-Aldrich
Methyltripropoxysilan
97%
Synonym(e):
Methyltripropoxysilane
About This Item
Lineare Formel:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.38
Beilstein:
1749514
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
83 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
InChIKey
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)