Merck
446300
Sigma-Aldrich
2-Phenylinden
97%
Größe auswählen
5 G
288,00 €
288,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
288,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
288,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C1c2ccccc2C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H12/c1-2-6-12(7-3-1)15-10-13-8-4-5-9-14(13)11-15/h1-10H,11H2
InChIKey
BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Convenient Synthesis of 2-Phenylindene.
Jayamani M and Pillai CN.
Synthetic Communications, 15(6), 535-542 (1985)
Observation of intramolecular vibrational redistribution and vibrational cooling in S 1 trans-stilbene and 2-phenylindene in solution.
Qian J, et al.
Chemical Physics Letters, 233(1), 9-15 (1995)
Regioselectivity and stereoselectivity in the photodimerization of rigid and semirigid stilbenes.
Wolff T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(15), 4255-4262 (1992)
Ozonolyses of 1, 2-diphenyl-and 2-phenylindene.
Sugimoto T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 135-141 (1993)
Chemical behavior of o-bis (phenylethynyl) benzene toward some electrophilic and nucleophilic reagents.
Whitlock Jr HW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 34(4), 879-886 (1969)