235857
Aluminiumethoxid
97%
Synonym(e):
Aluminiumethylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder and chunks
solid
Eignung der Reaktion
core: aluminum
mp (Schmelzpunkt)
154-159 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChIKey
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.