Wichtige Dokumente
445487
Ethyl-N,N-dimethyloxamat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-4-10-6(9)5(8)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChIKey
HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)