249548
2-Naphthalinsulfonsäure
technical grade, 70%
Synonym(e):
β-Naphthalenesulfonic acid, 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
70%
Form
solid
Löslichkeit
water: freely soluble(lit.)
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
InChIKey
KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Eigenschaften
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable