Merck
445452
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazol
98%
Synonym(e):
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.11
Beilstein:
1211115
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
213-216 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
On1nnc2cccnc12
Rechtliche Hinweise
Sold under agreement with PE Biosystems
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)