Merck
44478
Sigma-Aldrich
1-Adamantylphosphaethin
≥97.0% (GC/CH)
Synonym(e):
1-(2-Phosphaethinyl)-adamantan
Größe auswählen
500 MG
563,00 €
563,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
563,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
563,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC/CH)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-72 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
VIBRATIONAL SPECTRA OF 1-ADAMANTYLPHOSPHAETHYNE AD-C.
Patsanovskii I I, et al.
Russ. J. Org. Chem., 31(10) (1995)