Merck
444537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon-p-toluolsulfonat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +8.5°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
tosylate
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/C12H15NO4S/c1-9-2-5-11(6-3-9)18(15,16)17-8-10-4-7-12(14)13-10/h2-3,5-6,10H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChIKey
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
Anwendung
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids[1] and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)