Merck
444367
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure
95%
Größe auswählen
50 G
135,00 €
135,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
135,00 €
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
135,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
<5% water
mp (Schmelzpunkt)
265-270 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)