Merck
443298
Sigma-Aldrich
Triisopropylamin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)C(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)