Merck
93300
Sigma-Aldrich
Tris-(2-ethylhexyl)-amin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-Ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)-1-hexanamine, TEHA, Tri(2-ethylhexyl)amine
Größe auswählen
250 ML
219,00 €
219,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
219,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.67
Beilstein:
2087270
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥97.0% (GC)
219,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451
Dichte
0.817 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCC(CC)CN(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-7-13-16-22(10-4)19-25(20-23(11-5)17-14-8-2)21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChIKey
BZUDVELGTZDOIG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1