Wichtige Dokumente
438561
5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol
97%
Synonym(e):
5-(4-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H )-thione, 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 5-Pyridin-4-yl-[1,3,4]oxadiazol-2-thiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (lit.)
SMILES String
Sc1nnc(o1)-c2ccncc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H,10,12)
InChIKey
TXCXZVFDWQYTIC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?