Merck
435996
Sigma-Aldrich
Zinn(II)-tetrafluoroborat -Lösung
50 wt. % in H2O
About This Item
Lineare Formel:
Sn(BF4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Konzentration
50 wt. % in H2O
Dichte
1.67 g/mL at 25 °C
SMILES String
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Anwendung
Employed in metal plating.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)